Learn More
Fisherbrand™ Balance électronique
La balance électronique convient à de nombreuses applications de pesée et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale et un fonctionnement facile.
Marque:  Fisherbrand™ 30467945
265.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15969345
  • 549.12€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Applications de pesée essentielles à un prix compétitif
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
  • Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Écran LCD rétroéclairé
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
0,020000 g
0,020000 g
50°F à 104°F
2 ans
230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 in)
1 kg
620 g
0,010000 g
Adaptateur secteur
FPOS622
1,500 sec
10°C à 40°C
Carat, Grain, Gramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Livre, Livre:Once
2,2 lb
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    33
    Heures
    12
    Minutes
    45
    Secondes
    15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    33
    Heures
    12
    Minutes
    45
    Secondes
    15
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de réduction
    Code promotionnel24119
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Balance électronique > Modèle : FPOS622, capacité : 620 g