Learn More
Fisherbrand™ Balance électronique
La balance électronique convient à de nombreuses applications de pesée et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale et un fonctionnement facile.
Marque: Fisherbrand™ 30467944
215.70 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Applications de pesée essentielles à un prix compétitif
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’opérateur.
- Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle | |
0,020000 g | |
0,010000 g | |
50°F à 104°F | |
2 ans | |
230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 in) | |
1 kg |
220 g | |
0,010000 g | |
Adaptateur secteur | |
FPOS222 | |
1,000 sec | |
10°C à 40°C | |
Carat, Grain, Gramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight | |
2,2 lb |
Fisherbrand Portable balance
Taille: 1.1 MB
Fisherbrand Portable balance
Taille: 1.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Balance électronique > Modèle : FPOS222, capacité : 220 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu