Learn More
Mettler Toledo™ Solution électrolytique 1M KNO3
Dotée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes. La solution électrolytique 1M KNO3 Mettler Toledo™ fournit un pont électrolytique pour une performance optimale des demi-cellules d’électrodes sélectives d’ions (ISE) de la série DX. Elle est utilisée pour la détermination de l’ammonium, du potassium et du nitrate.
14.35€ - 121.54€
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 1 mol/l de KNO3
Type Solution de pont électrolytique d’ISE
Plage de pH 6
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10753903
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
51350078
250 ml
37.50€
250mL
10059164
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
51343182
25 ml
14.35€
25mL
12689245
Afficher les documents Détails de la promotion
Mettler Toledo™
51350086
6 x 250 ml
121.54€
1500mL
Description
Description
La mesure à l’aide d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est le moyen le plus simple et le plus abordable de déterminer la concentration en ions. Cependant, les ISE exigent une manipulation prudente et l’utilisation des solutions correctes. Il est important de remplir l’électrode de référence de chaque ISE avec la solution électrolytique recommandée. Le bon électrolyte minimisera les potentiels de jonction et fournira une réponse optimale en température et en temps.
  • Recommandée pour une utilisation avec les demi-cellules d’ISE de la série DX
  • Utilisée pour la détermination de l’ammonium, du potassium et du nitrate
  • Équipée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes
  • L’électrolyte doit être rempli ou remplacé régulièrement pour que l’électrode fonctionne bien
  • Disponible en flacons de 25 ml et 250 ml, et conditionnement en vrac de 6 x 250 ml
Spécification
Spécification
Incolore
1 mol/l de KNO3
Solution de pont électrolytique d’ISE
6
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Solution électrolytique 1M KNO3