Learn More
Électrolyte KCl saturé avec AgCl, Mettler Toledo™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Description | Electrol. 3 mol/L KCl Sat AgCl, 6x250mL |
pH | 6 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Type de solution | Électrolyte |
Conditionnement | 6 x 250 ml |