Learn More
Solution de stockage pour électrodes, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
À utiliser pour le stockage d’électrodes de pH.
La solution de stockage des électrodes est une méthode sûre et pratique pour maintenir la sensibilité en éliminant l’accumulation des électrodes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Electrode Storage Solution |
| Couleur | Sans désignation |
| Point de fusion | 0°C |
| Densité | 1g/cm³ |
| Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Résidus après évaporation | 1.57 to 1.73% |
| Tension de vapeur | 14mmHg at 20°C |
| Quantité | 1 l |
| Afficher plus |