Learn More
Cole-Parmer™ Flacons pour électrodes
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement. Les flacons pour électrodes Cole-Parmer™ protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement. Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
Marque: Cole-Parmer™ 35805-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces flacons pour électrodes permettent de maintenir les électrodes en état de fonctionnement.Les flacons pour électrodes Cole-ParmerTM protègent les électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement.Accepte les électrodes d’un diamètre de 13 mm maximum.
- Le grand flacon comprend un bouchon rigide conçu pour réduire l’évaporation de la solution de stockage et un bouchon à joint torique à utiliser avec des électrodes
- Le petit flacon comprend un bouchon à joint torique et est une option économique lorsque la solution de stockage est éliminée et non régulièrement réutilisée
Spécification
5 ml | |
Flacon pour électrodes | |
Un bouchon à joint torique | |
25,4 mm |
Électrodes | |
Protection des électrodes contre les chocs, les déversements et le dessèchement | |
4,4 cm |