Learn More
Cytiva Support d’électrodes pour unités d’électrophorèse
Pour une utilisation dans le système d’électrophorèse sur gel Multiohor 2 pour maintenir les électrodes EPH/IEF mobiles pendant l’alignement du gel
Marque: Cytiva 80110655
392.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Pieds
Description
- Assure une pression uniforme sur les barrettes de tampon ou les barrettes d’électrodes pendant la séparation
Spécification
Système d’électrophorèse GenePhor™ | |
Aimant |