Learn More
Bochem™ Système de levage électrique 240
Code produit. 14853742
Click to view available options
Hauteur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14853742
Marque: Bochem™ 11220
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Le système de levage électrique Bochem™ 240 est livré avec un système de moteur et de contrôle intégré dans le support-élévateur pour laboratoire.
  • Dimensions, rétractées (L x l x H) : 240 x 240 x 120 mm
  • Hauteur max. : 300 mm
  • Espace de travail (L x l) : 240 x 240 mm
  • Poids : 6 kg
  • Vitesse de levage : 180 mm/min
  • Levage max. de ciseaux : 180 mm
  • Capacité de charge max. (dynamique) : 25 kg
  • Couple nominal : 8 nm
  • Degré de protection : IP 30
  • Transformateur de tension d’alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz
  • Sortie : 24 V
  • Télécommande à piles : 3 V, lithium CR 2430
  • Température ambiante admissible : 5 à 45°C
  • Émission sonore : inférieure à 40 dB (A)
  • Garantissant une levée et une descente totalement stables, il offre une sécurité parfaite
  • La technologie de ciseaux extrêmement robuste et très précise en acier 18/10 et les composants électroniques sont protégés durablement à l’aide d’un soufflet en PTFE résistant aux produits chimiques
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Hauteur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) de la base 240 mm
Largeur (métrique) de la base 240 mm