Learn More
IKA™ Kit ElectraSyn 2.0
Code produit. 15840274 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type d’affichage:
TFT
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15840274
Marque: IKA™ 0020008980
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Potentiostat combiné, dispositif d’analyse et plaque d’agitation avec flacon, support et électrodes.
  • Associe de façon unique l’électrochimie et la chimie organique synthétique
  • Trois produits en un : potentiostat, dispositif analytique, plaque d’agitation
  • Facilite l’adoption en masse de l’électrochimie pour la synthèse organique préparative
  • Le pack prêt à l’emploi comprend tout ce qui est nécessaire pour votre première expérience
  • Accepte des accessoires, dont un carrousel qui permet six réactions parallèles, des électrodes de divers matériaux et tailles, ainsi qu’une gamme de flacons
  • L’application ElectraSyn disponible pour iPhone et Android permet la surveillance des expériences de réaction et CV, la transmission de données et diverses autres fonctions
  • Fonctionnalités et capacités du périphérique :
    • Normalisation
    • Capacités analytiques
    • Modularité
    • Interface conviviale :
    • Capacités d’agitation
    • Épreuvage futur
    • Affichage de pointe
    • Conception esthétique
    • Connexions
    • Simplicité de transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) Quantité d’agitation :0,1 L
Type d’affichage TFT
Sorties 100 mA, 30/10 V.
Plage Plage de vitesses :50 à 1 500 tr/min
Dimensions (L x l x H) 130 x 150 x 250 mm
Poids (métrique) 1,4 kg
Tension 100-240 V, Entrée de tension nominale : 48 VCC, Sortie, 30/10 V
Puissance Puissance d’entrée :39,84 W, puissance nominale du moteur :9 W