Learn More
Euro Protection™ Bouchon d’oreille antibruit apparenté à des bouchons en élastomère
Click to view available options
:
Couleur : Jaune/Bleu
Description
Bouchons EARLINE 30213
• Bouchons EARLINE 30213
• SNR : 30 dB
• Bouchons antibruit réutilisables, élastomère jaune, avec corde amovible.
• Bouchons EARLINE 30213
• SNR : 30 dB
• Bouchons antibruit réutilisables, élastomère jaune, avec corde amovible.
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune, Bleu |
| Certifications/Conformité | Attestation d’examen CE de type 1390 délivrée par l’INSPEC |
| Matériau du cordon | Elastomère |
| À utiliser avec (application) | Environnements industriels bruyants |
| Quantité | 12Box |
| Type de produit | Bouchon d’oreille antibruit apparenté à des bouchons |
| Matériau | Elastomère |