Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse SMS élastique avec col et fermeture éclair
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
2XL
3XL
Description
- Le polypropylène léger est revêtu d’un film en polyéthylène pour une meilleure étanchéité hydrophobe
- Avec col et manchettes élastiques
- Convient aux environnements protégés
- Conditionnées individuellement pour une hygiène et une distribution contrôlées
Spécification
Spécification
Dimensions | 3XL |
Matériau | SMS, Polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture à glissière |
Jetable | Oui |
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001, EN 1149-5 |
Poids (métrique) | 65 g/m2 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Blouse SMS élastique avec col et fermeture éclair >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu