Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur d’élastase II
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un puissant inhibiteur irréversible de l’élastase neutrophile humaine |
| Formule moléculaire | C20H31ClN4O7 |
| Poids de la formule | 474,90g/mol |
| Synonyme | Inhibiteur de HNE ; MeOSuc-AAPA-CMK |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Solubilité | Soluble dans le méthanol ou le DMSO |
| Type de produit | Signal Transduction Reagent |
| Afficher plus |