Learn More
Agilent BioTek Laveur / distributeur pour microplaques EL406
Shop All Agilent BioTek Products
Description
Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques avec trois distributeurs de réactifs. Les capacités EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les dosages standard, ainsi que les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
Le collecteur double action optimise le lavage pour les monocouches à cellules adhérentes. Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire les erreurs de dosage. Ce distributeur laveur de plaque modulaire offre une flexibilité avec la pompe à seringue et les distributeurs de pompes péristaltiques, et permet le lavage des plaques, sur une seule plateforme.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Specifications
Specifications
| Précision | ±3 % ; distribution : ±1 μl à 5 μl, +1 μl à 20 μl, ±1 % à 100 μl, Rinçage : <3 % CV (selon le modèle) ; distribution (pompe à seringue) : ≤5 % de CV à 5 μl, ≤2,5 % de CV à 20 μl, ≤1 % à 100 μl |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Flacons | 1 ou 2 L (en option) |
| Volume distribué | 500 nl à 3 000 μl/puits |
| Type de plaques | 96, 384 et 1 536 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option) |
| Volume résiduel | ≤2 μl/puits |
| Vitesse de purification | 96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s |
| Durée de trempage | Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes |
| Type | Laveur / distributeur pour microplaque |
| Poids (métrique) | 14,5 kg |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.