Learn More
Agilent BioTek Laveur / distributeur pour microplaques EL406
GREENER_CHOICE
Code produit. 17217899 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
406PF
406PSNA4
406PSU0LB
406PSU0SB
406PSUB1
406PSUB1LB
406PSUB1SB
406PSUB2LB
406PSUB2SB
406PSUB3
406PSUB3LB
406PUB1
406PUB3
406SNA0LB
406SNA4
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17217899
Marque: Agilent BioTek 406PSUB1SBSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capacité de lavage rapide et complet des plaques grâce au collecteur breveté Dual Action
Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques avec trois distributeurs de réactifs. Les capacités EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les dosages standard, ainsi que les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
Le collecteur double action optimise le lavage pour les monocouches à cellules adhérentes. Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire les erreurs de dosage. Ce distributeur laveur de plaque modulaire offre une flexibilité avec la pompe à seringue et les distributeurs de pompes péristaltiques, et permet le lavage des plaques, sur une seule plateforme.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3 % ; distribution : ±1 μl à 5 μl, +1 μl à 20 μl, ±1 % à 100 μl, Rinçage : <3 % CV (selon le modèle) ; distribution (pompe à seringue) : ≤5 % de CV à 5 μl, ≤2,5 % de CV à 20 μl, ≤1 % à 100 μl
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Flacons 1 ou 2 L (en option)
Volume distribué 500 nl à 3 000 μl/puits
Type de plaques 96, 384 et 1 536 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option)
Volume résiduel ≤2 μl/puits
Vitesse de purification 96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s
Durée de trempage Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min.
Type Laveur / distributeur pour microplaque
Poids (métrique) 14,5 kg
Cycles de lavage 1 à 250
Débit Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 406PSUB1SB
Incréments 1 μl
Comprend Lavage de microplaque à 384 / 96 puits [collecteurs / tubes en acier à 96 tubes (8 x 12)] ; lavage et distribution de microplaque à 1 536 puits (petit alésage, tubes empierrés de saphir) ; module de distribution 1 réactif - 1 pompe péristaltique [autoclavables, pointes de cassette/empierrées de saphir, acier ou plastique à 8 pointes (1 x 8)] ; module de distribution 2 réactifs - 2 pompes à seringue [autoclavables/(2), collecteur/tube en acier à 16 tubes (1 x 16)] ; commutation 4 tampons automatique
Largeur (impériale) 16,5 in
Largeur (métrique) 42 cm
Hauteur (impériale) 12,5 in
Hauteur (métrique) 31,8 cm
Profondeur (impériale) 18 in
Profondeur (métrique) 46 cm
Poids (impériale) 32 lb
Tension 100/240 V