Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection.Les lampes à UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
Marque: UVP 95-0273-02
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Une conception robuste idéale pour un usage intensif
- Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
- Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV
Spécification
Lampe à UV | |
302 nm | |
302 x 96 mm | |
UVM-16 |
6 W | |
Blanc | |
302 mm | |
96 mm |