Learn More
Masterflex™ Tête de pompe débit de 0,002 à 156 ml/min 6 rouleaux Masterflex
Compatible avec la tête de pompe 78002-50. Le débit maximal à 100 tr/min est de 32,5 ml/min. Tête de pompe 8 canaux avec 6 rouleaux
Marque:  Masterflex™ 07623-00
Code produit. 12437430
  • 1215.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Commandez les mini-cartouches en option à écrasement réglable pour faire varier la pression de chaque canal
  • Retirez ou insérez facilement des mini-cartouches sans affecter les autres canaux
  • La pression maximale de 1,5 bar n’est atteignable qu’avec les cassettes avec levier à pression
  • Les cassettes Click-n-go offrent une pression maximale de 1,0 bar.
Spécification
Spécification
Tête de pompe d’extension à huit canaux avec 6 rouleaux
huit minicartouches Click'n'go™.
6
32,5°ml/min.
8
100 tr/min