Learn More
Gibco™ Supplément EfficientFeed™ C+ AGT™
Description
Le supplément Gibco™ EfficientFeed™ C+ (Plus) AGT™ est un supplément à une seule partie au format sec pour l’ajout de lots nourris à la culture de lignées cellulaires multiples afin de faciliter le développement de processus et la maximisation de l’utilisation des bioréacteurs. Ce produit est conçu pour fonctionner avec des lignées cellulaires CHO exprimant la glutamine synthétase (GS) endogène comme une seule alimentation sans nécessiter de suppléments GS supplémentaires.
Par rapport au supplément nutritif CD EfficientFeed™ C AGT™, le supplément EfficientFeed™ C+ a des composants qui sont combinés de façon unique pour permettre une reconstitution neutre en pH plus simple, ainsi que la possibilité de concentrer fortement le supplément de 81,2 g/l (1X) à 162,4 g/l (2X) pour la réduction de la dilution du produit ou l’augmentation des titres avec une alimentation supplémentaire, le cas échéant. Le produit est une formulation chimiquement définie sans origine animale qui ne contient ni protéines, ni hydrolysats, ni composants de composition incomplètement définie.
Quel supplément nutritif EfficientFeed™ + choisir ?
Envisagez le supplément EfficientFeed™ B+ AGT™ lorsque :
- Vous avez déjà utilisé le supplément CD EfficientFeed™ C par le passé et vous souhaitez explorer les avantages de reconstitution et de super-concentration plus simples de la nouvelle technologie pour l’administration de composants clés
- Vous souhaitez une productivité accrue dans les lignées cellulaires dérivées de GS CHO, CHO-K1 et CHO-S™
- vous êtes en train d’utiliser le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
- Vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/l de glucose ou un hydrolysat au jour 0
Envisagez le supplément EfficientFeed™ A+ AGT™ lorsque :
- Vous avez déjà utilisé le supplément CHO CD EfficientFeed™ A par le passé et vous souhaitez explorer les avantages de reconstitution et de super-concentration plus simples de la nouvelle technologie pour l’administration de composants clés
- vous êtes en train d’utiliser le CD OptiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
Envisagez le supplément EfficientFeed™ B+ AGT™ lorsque :
- Vous avez déjà utilisé le supplément CHO CD EfficientFeed™ B par le passé et vous souhaitez explorer les avantages de reconstitution et de super-concentration plus simples de la nouvelle technologie pour l’administration de composants clés
- vous êtes en train d’utiliser le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base
Augmentation de titres
En tant qu’alimentation complète, les suppléments EfficientFeed™ + se sont avérés fournir des augmentations multiples de titres à une concentration 1X par rapport à la culture de lots, et sont un excellent point de départ pour le développement de processus. La flexibilité permettant d’augmenter davantage les titres est renforcée par la capacité de concentrer fortement le produit en le reconstituant avec moins d’eau pour fournir plus de 150 g/l de nutriants nourris (voir la figure).
Maximisation de l’utilisation du bioréacteur
Avez-vous déjà souhaité disposer d’un volume de travail plus important au début d’un cycle du bioréacteur pour produire plus de protéines, mais en ayant besoin d’un espace de volume d’alimentation trop important pour accomplir votre objectif optimal ? Avez-vous déjà pensé qu’un peu plus d’espace pour l’alimentation pourrait vous faire passer à un niveau supérieur de titre d’un processus et peut-être même réduire le nombre de cycles de bioréacteur nécessaires par an ? Dans les deux cas, il est important d’avoir la possibilité de super-concentrer vos suppléments alimentaires afin que vous obteniez moins de dilution de produit, plus d’espace pour une alimentation supplémentaire et/ou plus de volume de travail pour démarrer votre cycle (voir la figure). En effet, vous pouvez gagner au moins 10 % d’utilisation supplémentaire du bioréacteur en explorant la capacité unique de concentrer fortement ce produit EfficientFeed C+.
Manipulation simplifiée pour réduire les risques lors de la mise à l’échelle
La capacité de mise à l’échelle sous un format sec AGT™ facilite la manipulation et le stockage dans la fabrication et dans d’autres environnements de bioprocédés. Moins de pièces et d’étapes de reconstitution signifient moins de risques d’erreurs pour l’opérateur. En outre, la possibilité de stocker cette alimentation, même lorsqu’elle est super-concentrée, pendant toute la durée d’un cycle du bioréacteur à température ambiante dans l’obscurité peut réduire les risques de contamination durant les connexions de système fermé en diminuant le nombre de connexions au bioréacteur à un.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C).Protéger de la lumière et de l’humidité. |
| Lignée cellulaire | CHO DG44, CHO, CHO-S, BPFa relevé, CHO-S, CHO-K1 |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | AGT |
| Type de produit | Supplément de milieu |
| Format | Securetainer |
| Gamme de produits | EfficientFeed |
| Quantité | 1 L |
| Source | Aucun composant d’origine animale |