Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éfavirenz
Code produit. 17291252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 17291252
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466620050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 154598-52-4 | C14H9ClF3NO2, C14H9ClF3NO2 | 315.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154598-52-4
Formule moléculaire C14H9ClF3NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Éfavirenz
Quantité 5 g
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble.
Point de fusion 138,0°C
Poids de la formule 315,68
Clé InChI XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C12)C#CC1CC1
Nom IUPAC (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 315.68
compliance-icons
Identifiant produit
  • Efavirenz
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Efavirenz