Learn More
Sel tétrasodique d’EDTA, dihydraté, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15568784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15568784
Marque: Avantor J.T.Baker L69309
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA Tetrasodium Salt
Note relative au nom Dihydrate
CAS 10378-23-1
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C10H20N2Na4O10
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 1L = 0.71kg
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
Clé InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Nom IUPAC 2-[-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino] acétique ; sodium ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 420.233
CID PubChem 131843362
Poids de la formule 416.21
Qualité Réactif BAKER ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA disodium salt dihydrate