Learn More
EDTA solution de sel disodique, 0,05 M, Chem-Lab Code produit.: 10778654
EDTA solution de sel disodique, 0,05 M, Chem-Lab
Code produit. 10778654
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 10778654
Marque: Chem Lab CL05.0505.1000
Edge
Utilisé dans les applications d’électrophorèse et de biologie moléculaire. L’ETDA solution de sel disodique, 0,05 M, Chem-Lab est un chélateur de cations divalents pour les titrations TH. La solution contient 18,612 g d’EDTA diNa · 2H2O par litre d’eau (0,01 M).
EDTA sel disodique dihydraté est un chélateur de cations divalents. Il inhibe les enzymes, telles que les métalloprotéases, qui nécessitent des cations divalents pour l’activité. Il est également utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et comme inactivateur enzymatique à des concentrations élevées.
Spécification
CAS 6381-92-6
Point de fusion 0°C
Couleur Incolore
Densité 1.01 g/cm3
pH 4 to 5
Point d’ébullition 100°C
Odeur Odorless
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Quantité 1 L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
Informations sur la solubilité Soluble
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
CID PubChem 44120005
Poids de la formule 372.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,05 mol/l (± 0,0004, 20°C)
Forme physique Liquide
Nom du produit
EDTA solution de sel disodique, 0,05 M, Chem-Lab >