Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10675522
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Laboratory Reagent
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Edetate disodium dihydrate , Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate , Kestranal™ 2 S 2 H2O , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Titriplex III , Kestranal™ 2 S dihydrate , Edetic acid disodium salt dihydrate , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Nom IUPAC 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 255°C
pH 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C)
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0%
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Quantité 250 g
Matière insoluble max. 0.005%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA disodium salt dihydrate