Learn More
EDNRB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | EDNRB |
---|---|
Concentration | 0.14 mg/mL |
Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810555
|
Proteintech
20964-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800555
|
Proteintech
20964-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.Spécification
EDNRB | |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P24530, P48302 | |
13618, 1910 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
EDNRB |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ABCDS, EDNRB, Endothelin B receptor, endothelin receptor type B, ET B, ET BR, ETB, ETBR, ETRB, HSCR, HSCR2 | |
EDNRB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |