Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables Edge-Rite™
Découvrez une qualité constante lame après lame et échantillon après échantillon grâce aux lames de microtome jetables Epredia™ Edge-RiteTM.
Marque: Epredia™ 4275H
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Découvrez une qualité constante lame après lame et échantillon après échantillon grâce aux lames de microtome jetables Thermo Scientific™ Edge-Rite™.
- Acier de qualité chirurgicale
- Les lames à profil haut et bas sont recouvertes d’une couche spéciale pour augmenter la longévité et optimiser la qualité de la coupe
Lames à profil bas :
- Les lames sont 20 % plus épaisses que les lames traditionnelles afin d’augmenter la stabilité du tranchant, ce qui permet un excellent rubanage et facilite l’utilisation dans les cryostats
- Les lames sont 5 % plus longues, ce qui permet d’obtenir plus de coupes par lame
- Les lames s’adaptent à tout porte-lames à profil bas
Spécification
Lames de microtome jetables | |
Haut | |
Acier de qualité chirurgicale | |
Oui |