Learn More
Ansell Gants résistants à l’huile à revêtement en nitrile double EDGE™ 48-919
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
12 paires
Description
- La doublure en polyester transparent est confortable et souple
- La doublure en nitrile double offre une protection contre l’exposition aux liquides industriels
- La texture rugueuse sur la paume garantit une préhension sûre dans les environnements huileux
- Conviennent parfaitement aux travailleurs qui manipulent des composants de petite et moyenne taille enduits recouverts d’huile ou de lubrifiant
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Rouge, Noir |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Dimensions | 6 |
| À utiliser avec (application) | Automobile, construction, machines / équipements et fabrication de métaux |
| Afficher plus |