Learn More
Bel-Art™ Cuillère d’échantillonnage en papier jetable SP Scienceware™ EcoTensil™
À utiliser pour l’échantillonnage et le prélèvement des matériaux en laboratoire. La cuillère d’échantillonnage en papier jetable EcoTensil™ peut être stockée à plat et se replie facilement pour servir de cuillère.
Marque: Bel-Art™ H36740-1030
Alert:
Les cuillères EcoTensil™ ne sont pas conçues pour mesurer des quantités exactes de matériaux.
Description
- Enduit pour résister aux poudres, aux gels et aux semi-solides
- Utilise 50–90 % de matériau et d’espace en moins par rapport aux cuillères en plastique
- Compostable (ASTM D6868) et recyclable
- S’utilise comme nacelle de pesée
Spécification
416 Paquets | |
Blanc | |
Cuillère d’échantillonnage en papier jetable | |
1,5 in | |
3,8 cm | |
Papier jetable |
10 mL | |
Oui | |
5 in | |
3,8 cm | |
12,7 x 3,8 cm (5 x 1,5 in) | |
12,7 cm |