Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/μl)
Code produit. p-4521683 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
5000 U
5 × 5000 U
Conditionnement:
10000 unités
5000 unités
Code produit. 10819360
Marque: Thermo Scientific™ ER0271
Edge
L’enzyme de restriction EcoRI reconnaît les sites G^AATTC et sa coupe est optimale à 37°C dans son propre tampon unique.
Tirez parti d’une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec les endonucléases de restriction classique Thermo Scientific™, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure – contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Température de l’incubateur 37°C
Quantité 5000 U
Type de produit EcoRI