Learn More
Norell™ Economy Standard Borosilicate Glass NMR Sample Tubes
For auto-sampling systems and high-throughput NMR
39.75€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Tube à échantillon RMN |
Comprend | Bouchons |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12872336
|
Norell™
552-8 |
4,97 mm | 203 mm | Lot de 5 |
39.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- The Norell Standard Series™ of NMR tubes has been developed for quality and precision
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
- Whether monitoring a reaction, scouting for a new compound, or doing routine NMR, the Standard Series™ is the tube of choice for today's scientist
- All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking
- Colored caps are included
Spécification
Verre borosilicaté | |
Tube à échantillon RMN | |
Bouchons |