Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage économiques
Mesure peu coûteuse et précise pour le prélèvement d’échantillons secs ou liquides.
18.30€ - 30.95€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | PS à hautement résistant aux chocs (qualité FDA) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de fond | Plat |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11312184
|
Bel-Art™
F36933-0021 |
63 ml | 12,9 x 4,4 x 2,7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ po) |
18.30€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11322184
|
Bel-Art™
F36933-0022 |
83 ml | 14,1 x 4,9 x 2,9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ po) |
21.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11332184
|
Bel-Art™
F36933-0023 |
125 ml | 15,9 x 5,6 x 3,2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ po) | N/A | |||||
11342184
|
Bel-Art™
F36933-0024 |
250 ml | 18,9 x 6,8 x 4,1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ po) |
30.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La capacité est indiquée sur chaque pelle blanche
- La mise à niveau de l’échantillon sur le bord supérieur plat garantit une mesure de volume reproductible et cohérente
- Sa forme à fond plat et sa légèreté permet l’utilisation d’une nacelle de pesée
- Les pelles en une seule pièce sont en plastique en polystyrène résistant, de qualité FDA et en polystyrène à impact élevé
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Monobloc | |
FDA | |
12/Pk. |
PS à hautement résistant aux chocs (qualité FDA) | |
Plat | |
Non stérile | |
blanc | |
Garantit des mesures précises pour les matériaux secs ou liquides |