Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation unis en PTFE économiques
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05940kg
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation magnétiques unis en PTFE économiques sont proposés par un fabricant majeur. Ils fonctionnent dans différentes conditions et sont disponibles à un prix abordable.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Profil rond et lisse pour une grande variété d’applications
- Autoclavables
Spécification
8mm | |
0,3125 in | |
Blanc | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
1,625 in | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
10/Bte | |
Oui | |
40mm |