Learn More
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath
General purpose digital heated circulator and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
sur devis - 2890.00€
Spécification
Type de condenseur | Air-cooled |
---|---|
Débit | 0 to 13 L/min. |
Type | Heating Circulator with Open Bath |
Circulation externe | No |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17215566
|
Fisherbrand™
17215566 |
5 L | 330 x 180 x 395 mm | Ambient 15°C to 100°C |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17275556
|
Fisherbrand™
17275556 |
12 L | 360 x 330 x 395 mm | Ambient +5°C to 100°C |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17285556
|
Fisherbrand™
17285556 |
18 L | 540 x 330 x 395 mm | Ambient 5°C to 100°C |
1985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17295556
|
Fisherbrand™
17295556 |
26 L | 540 x 330 x 405 mm | Ambient 5°C to 100°C |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17205566
|
Fisherbrand™
17205566 |
38 L | 730 x 333 x 450 mm | Ambient 5°C to 100°C |
2890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.- Stability: ±0.05°C
- Clear, bright 4-digit LED display
- Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
- Model available with or without T-clamp
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2-point user calibration
- Visual alarm
- Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spécification
Air-cooled | |
Heating Circulator with Open Bath | |
Acier inoxydable | |
220/240 V |
0 to 13 L/min. | |
No | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath