Learn More
Thermo Scientific™ Flacons COV en verre certifiés Economy avec septum de 0,125 poSepta
Conçus pour la collecte d’échantillons d’eau pour l’analyse des composés organiques volatils, ces flacons en verre certifiés sont disponibles en taille standard de 40 ml et comprennent tous les éléments essentiels et aucune fioriture.
170.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre (type 1) |
Volume (métrique) | 40 mL |
Septum | PTFE-lined Silicone |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16361668
|
Thermo Scientific™
GVB-100A |
Ambré |
170.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Flacons avec septum avec tous les éléments essentiels et aucune fioriture.Les flacons COV certifiés Thermo Scientific™ Economy avec septum de 0,125 in. sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatiles (COV).Procurez-vous nos flacons COV standard de 40 ml, traités et certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils.Certificat d’analyse inclus dans chaque boîte.Pas de code-barres ou d’autres accessoires ; minimisation des coûts tout en éliminant la nécessité de laver et de certifier les flacons en interne.
- Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Flacons transparents ou couleur ambre ; l’ambre est recommandé pour les analytes sensibles à la lumière
- Disponibles en taille standard de 40 ml
- Bouchon en polypropylène blanc à opercule avec septum standard d’une épaisseur de 0,125 po en silicone revêtu de PTFE
- Septum fixé en permanence sur le bouchon pour une étanchéité parfaite
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
- Conditionnement en vrac ; 100/boîte
Inclut :Economy
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse (CofA) inclus dans la boîte
- Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger les flacons pendant le transport
Spécification
1,1 in | |
Verre (type 1) | |
PTFE-lined Silicone | |
Certifiés | |
N/A | |
40 mL | |
Bouchon avec septum fixé | |
100 boîtes | |
Les flacons certifiés et traités répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. | |
24/414 |
28 mm | |
40 mL | |
3,75 in | |
100 | |
1 oz. | |
Polypropylène | |
95 mm | |
3,17 mm | |
Flacon | |
Analyse des composés organiques volatils |