Learn More
Cole Parmer™ Éprouvette graduée en polypropylène économique
Code produit. p-7161079 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15777968
Marque: Cole Parmer™ 0613770
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les éprouvettes en polypropylène (PP) offrent une très bonne résistance chimique.
  • Conforme à la norme ISO 6706.
  • Étalonnée pour son volume de contenu pour mesurer les volumes finaux.
  • Graduations moulées garantissant la durabilité.
  • La fabrication en polypropylène offre une très bonne résistance chimique.
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité ISO 6706
Étalonnage Pour contenir
Autoclavable Autoclavables
Forme Rond
Base Type Hexagonale
Type Bouteille graduée