Learn More
Cole Parmer™ Éprouvette graduée en polypropylène économique
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme ISO 6706.
- Étalonnée pour son volume de contenu pour mesurer les volumes finaux.
- Graduations moulées garantissant la durabilité.
- La fabrication en polypropylène offre une très bonne résistance chimique.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | ISO 6706 |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Type | Bouteille graduée |