Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
137.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
---|---|
Longueur (métrique) | 30.5 cm |
Matériau | Glass |
Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
Précision | ± 1.0°C at 35°C |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17892998
|
Brannan™
46/703/0 + 49/101/0 |
-10°C à +110°C | immersion partielle |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17882998
|
Brannan™
46/700/0 + 49/101/0 |
-35°C à +50°C | immersion partielle |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17873008
|
Brannan™
46/700/1 + 49/101/0 |
-35°C à +50°C | Immersion totale |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17833018
|
Brannan™
46/706/0 + 49/101/0 |
-10°C à +150°C | immersion partielle |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17803098
|
Brannan™
46/703/1 + 49/101/0 |
-10°C à +110°C | Immersion totale |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17863098
|
Brannan™
46/706/1 + 49/101/0 |
-10°C à +150°C | Immersion totale |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
Glass | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
30.5 cm | |
Alcool vert | |
1°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration