Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
ECO-therm™ green spirit laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque: Brannan™ 46/706/1 + 49/503/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
0°C, 70°C, 140°C | |
Immersion totale | |
Glass | |
302°F | |
14°F | |
14°F to 302°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Alcool vert | |
150°C | |
-10°C | |
-10°C à +150°C | |
1°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +150°C, Subdivisions: 1°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu