Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu ciel
Jaune
Vert
Description
- Légères et respirantes
- Modèle sans col avec poignets élastiques
- Fermeture dorsale avec lacets à la taille et au col
- Port par les travailleurs de la santé et les visiteurs sur les vêtements
- Protège les patients contre les risques d’infection externe
Spécification
Spécification
Dimensions | Universal |
À utiliser avec (application) | Dentaire, médical |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Type de produit | Isolation Gown |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Lacets au dos |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |