Learn More
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets Cyto 5
Les nouveaux récipients écologiques Sharpsguard™ cyto, fabriqués en plastique recyclé à 40 % au moins, sont destinés à l’élimination des déchets tranchants contaminés par des produits médicaux cytotoxiques et cytostatiques.
Marque: Sharpsguard™ DD605R
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ cyto 5 est un récipient à usage général pour déchets tranchants cytotoxiques et cytostatiques idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément et contient un tampon absorbant. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Spécification
3,98 L | |
176 mm | |
285 mm | |
1 de chaque |
Violet | |
Jaune | |
Eco Cyto 5 | |
338 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsguard™ Récipient écologique pour déchets Cyto 5 > Récipient ; modèle : Eco Cyto 5 ; capacité : 3,98 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu