Learn More
Sharpsguard™ Conteneur pour déchets anatomiques Sharpsguard Eco
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7226440
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,6 L
10,91 L
21,01 L
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
48 pièces
Code produit. 17784834
Marque: Sharpsguard™ DD320R
Le récipient écologique pour déchets anatomiques Sharpsguard™ fabriqué en plastique recyclé à 40 % au moins, avec couvercle solide rouge, est destiné à l’élimination des déchets anatomiques et autres déchets potentiellement infectieux.
  • Le récipient écologique pour déchets anatomiques Sharpsguard™ est destiné à l’élimination des déchets anatomiques et autres déchets potentiellement infectieux.
Spécification
Capacité (métrique) 21,01 L
Couleur de bouchon Rouge
Diamètre (métrique) externe 324 mm
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 343 mm
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets anatomiques et potentiellement infectieux