Learn More
Sharpsguard™ Conteneur pour déchets anatomiques Sharpsguard Eco
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,6 L
10,91 L
21,01 L
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
48 pièces
Description
- Le récipient écologique pour déchets anatomiques Sharpsguard™ est destiné à l’élimination des déchets anatomiques et autres déchets potentiellement infectieux.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21,01 L |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 324 mm |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 343 mm |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets anatomiques et potentiellement infectieux |