Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs verticaux, boîtes de 85 mm de haut
Les boîtes de congélation ECO AluRack s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque:  Tenak™ TE11334
Code produit. 12482560
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Spécification
Résistantes à l’eau de mer
Boîtes (16)
16
564 x 139 x 352 mm
4 x 4
Aluminium
Congélateur vertical
85 mm (boîte)