Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE11222
Code produit. 12482500
  • 88.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Spécification
Résistantes à l’eau de mer
Boîtes (12)
12
425 x 139 x 221 mm
4 x 3
Aluminium
Congélateur vertical
50 mm (boîte)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height > Accueillent les articles suivants : 12 boîtes (4 x 3)