Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
86.95€ - 109.00€
Spécification
Description | Résistantes à l’eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (21) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Hauteur (métrique) | 32 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12412480
|
Tenak™
TE11124 |
Boîtes (21) | 7 x 3 | 425 x 139 x 252 mm |
95.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12412490
|
Tenak™
TE11136 |
Boîtes (32) | 8 x 4 | 564 x 139 x 288 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12412500
|
Tenak™
TE11154 |
Boîtes (35) | 7 x 5 | 693 x 139 x 252 mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12432480
|
Tenak™
TE11126 |
Boîtes (24) | 6 x 4 | 425 x 139 x 288 mm |
99.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12432490
|
Tenak™
TE11138 |
Boîtes (36) | 9 x 4 | 564 x 139 x 324 mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12432500
|
Tenak™
TE11156 |
Boîtes (40) | 8 x 5 | 693 x 139 x 288 mm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12452480
|
Tenak™
TE11130 |
Boîtes (20) | 5 x 4 | 564 x 139 x 180 mm |
91.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12452490
|
Tenak™
TE11140 |
Boîtes (40) | 10 x 4 | 564 x 139 x 360 mm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12472470
|
Tenak™
TE11120 |
Boîtes (15) | 5 x 3 | 425 x 139 x 180 mm |
86.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12472480
|
Tenak™
TE11132 |
Boîtes (24) | 6 x 4 | 564 x 139 x 216 mm |
94.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12472490
|
Tenak™
TE11150 |
Boîtes (25) | 5 x 5 | 683 x 139 x 180 mm |
95.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12492470
|
Tenak™
TE11122 |
Boîtes (18) | 6 x 3 | 425 x 139 x 216 mm |
91.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12492480
|
Tenak™
TE11134 |
Boîtes (28) | 7 x 4 | 564 x 139 x 252 mm |
99.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12492490
|
Tenak™
TE11152 |
Boîtes (30) | 6 x 5 | 693 x 139 x 216 mm |
99.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descripción
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
32 mm (boîte) |
Boîtes (21) | |
Congélateur vertical |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto