Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE15596
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
6 x 7 | |
Aluminium | |
630 x 135 x 279 mm |
Plaques de microtitration (42) | |
Congélateur vertical | |
45 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height > Accueillent les articles suivants : 42 plaques de microtitration (6 x 7)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu