Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 45 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque:  Tenak™ TE15542
Code produit. 12408260
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
4 x 6
Aluminium
540 x 135 x 186 mm
Plaques de microtitration (24)
Congélateur vertical
45 mm