Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack pour plaques de microtitration
Différentes hauteurs de tablette selon les préférences disponibles. Les racks AluRacks Eco en aluminium Tenak™ pour plaques de microtitration peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque: Tenak™ TE15176
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plusieurs hauteurs d’étagères disponibles
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- En aluminium
Spécification
Eco AluRack | |
Plaques (14) | |
14 | |
1/boîte | |
92 mm | |
135 mm |
Pour étagères de 45 mm de hauteur | |
Aluminium | |
Pour Mtp, congélateurs coffres | |
135 x 92 x 651mm | |
651 mm |