missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
61.80€ - 75.55€
Spécification
Description | Résistantes à l’eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (6) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 75 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408140
|
Tenak™
TE11538 |
Boîtes (6) |
69.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428130
|
Tenak™
TE11530 |
Boîtes (2) |
61.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428140
|
Tenak™
TE11540 |
Boîtes (7) |
73.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448130
|
Tenak™
TE11532 |
Boîtes (3) |
61.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448140
|
Tenak™
TE11542 |
Boîtes (8) |
75.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12468130
|
Tenak™
TE11534 |
Boîtes (4) |
64.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12488130
|
Tenak™
TE11536 |
Boîtes (5) |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spécification
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
75 mm (boîte) |
Boîtes (6) | |
Congélateurs-coffre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit