missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.

83.65€ - 118.00€

Spécification

Comprend Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Description Résistantes à l’eau de mer
Capacité Boîtes (3)
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Consulter d'autres spécifications

Produits 4
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12418160
Afficher les documents
Tenak™
TE11572B
Boîtes (3)
95.45€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12438160
Afficher les documents
Tenak™
TE11574B
Boîtes (4)
107.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12458160
Afficher les documents
Tenak™
TE11576B
Boîtes (5)
118.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
12498150
Afficher les documents
Tenak™
TE11570B
Boîtes (2)
83.65€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spécification

Spécification

Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Boîtes (3)
Congélateurs-coffre
Résistantes à l’eau de mer
Aluminium
130 mm (Boîte)
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis