Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 100 mm de haut
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
64.80€ - 72.00€
Spécification
Description | Résistantes à l’eau de mer |
---|---|
Capacité | Boîtes (3) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Hauteur (métrique) | 100 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408150
|
Tenak™
TE11560 |
Boîtes (3) |
64.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428150
|
Tenak™
TE11562 |
Boîtes (4) |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448150
|
Tenak™
TE11564 |
Boîtes (5) |
72.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
100 mm (boîte) |
Boîtes (3) | |
Congélateurs-coffre |