missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE15196
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans les congélateurs-coffre
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Plaques de microtitration (7) | |
7 | |
135 x 92 x 476 mm |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
65 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu