Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque:  Tenak™ TE15200
Code produit. 12408200
  • 88.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans les congélateurs-coffre
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
Plaques de microtitration (9)
9
135 x 92 x 606 mm
Aluminium
Congélateurs-coffre
65 mm